N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10981.06EA
1790
CZK
A10981.06
A10981.14
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Vzorec:
C₅H₈N₂O MW: 112,13 Bod tání: 59…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051623 CAS číslo: 7391-40-4 EINECS: 000-000-0 |