Tisk…
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Dodavatel: Acros Organics
Varování
ACRO373250250EA 2620 CZK
ACRO373250250 ACRO373250050
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001814
CAS číslo: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204°C to 208°C
GC ≥97.5 %