4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14941.06EA
996
CZK
A14941.06
A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Vzorec:
C₉H₈N₂O Bod tání: 204…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001814 CAS číslo: 35704-19-9 EINECS: 252-685-2 |