Tisk…
2-Methoxyethyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL411477-25MLEA 0 CZK
SIAL411477-25ML
2-Methoxyethyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethyl cyanoacetate
Vzorec: C₆H₉NO₃
MDL Number: MFCD00071550
CAS číslo: 10258-54-5
EINECS: 233-597-3