Tisk…
2-Methoxyethyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA691070-1KGEA 0 CZK
SAFA691070-1KG SAFA691070-25KG
2-Methoxyethyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethyl cyanoacetate
Vzorec: C₆H₉NO₃
MDL Number: MFCD00071550
CAS číslo: 10258-54-5
EINECS: 233-597-3