Tisk…
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Dodavatel: TCI EUROPE
TCIAA1064-25GEA 1240 CZK
TCIAA1064-25G ABCRAB136303.0500 TCIAA1064-500G
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
CAS číslo: 6375-47-9
EINECS: 228-938-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/22/28928822.jpg