Tisk…
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide 96%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H26907.14EA 9130 CZK
H26907.14 H26907.03 H26907.06
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide 96%
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO₃S
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01464107
CAS číslo: 20628-27-7