Tisk…
4'-(Methylsulphonyl)acetanilide 96%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H26922.14EA 4500 CZK
H26922.14 H26922.06
4'-(Methylsulphonyl)acetanilide 96%
4'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025068
CAS číslo: 22821-80-3