Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22037.14EA
1070
CZK
B22037.14
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane)
Vzorec:
C₅H₁₂O₂Si MW: 132,24 Bod varu: 107 °C Bod tání: –32 °C Hustota: 0,884 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008695 CAS číslo: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN: 3272 ADR: 3,II |