Tisk…
tert-Butyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL58825-5ML-FEA 11510 CZK
SIAL58825-5ML-F SIAL58825-1ML-F
tert-Butyl isocyanoacetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isocyanoacetate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00042952
CAS číslo: 2769-72-4