Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L15379.03EA
1860
CZK
L15379.03
L15379.14
L15379.06
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Ethyl isocyanoacetate
Vzorec:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Bod varu: 194…196 °C Hustota: 1,035 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000007 CAS číslo: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |