Methyl isocyanoacetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H31069.03EA
1180
CZK
H31069.03
H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Vzorec:
C₄H₅NO₂ MW: 99,09 g/mol Bod varu: 75…76 °C (10 mmHg) Hustota: 1,09 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000006 CAS číslo: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 ADR: 8,II |