N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
t-boc-N-EDA
L19947.14EA
10060
CZK
L19947.14
L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂O₂ MW: 160,22 g/mol Bod varu: 72 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,016 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191871 CAS číslo: 57260-73-8 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,III |