Tisk…
N-Boc-ethylenediamine
Synonyms: t-boc-N-EDA
TCIAA1371-5GEA 4020 CZK
TCIAA1371-5G FLUOA1371.14 FLUOA1371.25G TCIAA1371-25G TCIAA1371-1G
N-Boc-ethylenediamine
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00191871
CAS číslo: 57260-73-8