Tisk…
Ethyl glycolate ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
41475.09EA 2100 CZK
41475.09 41475.18
Ethyl glycolate ≥95%
Ethyl glycolate
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Bod varu: 158…159 °C
Hustota: 1,10
Bod vzplanutí: 61 °C (143 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021970
CAS číslo: 623-50-7
EINECS: 210-798-4