Tisk…
Ethyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA364843-5GEA 0 CZK
SAFA364843-5G SAFA364843-25G
Ethyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl glycolate
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104,11
MDL Number: MFCD00021970
CAS číslo: 623-50-7
EINECS: 210-798-4