Methyl glycolate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
A17870.06EA
1810
CZK
A17870.06
A17870.22
A17870.14
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Vzorec:
C₃H₆O₃ MW: 90,08 g/mol Bod varu: 150…151 °C Hustota: 1,184 Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004667 CAS číslo: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |