Tisk…
Methyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA325260-5GEA 0 CZK
SAFA325260-5G SAFA325260-25G
Methyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Methyl glycolate
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90,08
MDL Number: MFCD00004667
CAS číslo: 96-35-5
EINECS: 202-502-7