Tisk…
Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Dodavatel: Acros Organics
ACRO334941000EA 4270 CZK
ACRO334941000 ACRO334940250 ACRO334940050
Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Ethyl phenoxyacetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 136 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,1
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026895
CAS číslo: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %