Tisk…
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14156.30EA 11750 CZK
A14156.30 A14156.09 A14156.18
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
Bod varu: 251…253 °C
Hustota: 1,108
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026895
CAS číslo: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3