Tisk…
Ethyl phenoxyacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA462934-25MLEA 0 CZK
SAFA462934-25ML
Ethyl phenoxyacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl phenoxyacetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
MDL Number: MFCD00026895
CAS číslo: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3