Sodium glycolate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12341.0EEA
19600
CZK
A12341.0E
A12341.22
A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Vzorec:
C₂H₃NaO₃ Bod tání: 210…218 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065358 CAS číslo: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |