Tisk…
Thioacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL163651-10GEA 0 CZK
SIAL163651-10G
Thioacetanilide, Sigma-Aldrich®
Thioacetanilide
Vzorec: C₈H₉NS
MDL Number: MFCD00004942
CAS číslo: 637-53-6
EINECS: 211-288-4