Tisk…
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H31762.06EA 604 CZK
H31762.06
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 98%
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075293
CAS číslo: 1737-06-0