Tisk…
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H32011.03EA 1360 CZK
H32011.03 H32011.06
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452588
CAS číslo: 332-34-3