Tisk…
Diethylcyanamide ≥99%
Dodavatel: Acros Organics
Nebezpečí
ACRO200220100EA 3480 CZK
ACRO200220100 ACRO200220500
Diethylcyanamide ≥99%
Diethylcyanamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001769
CAS číslo: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %