Tisk…
Diethylcyanamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL213810-10GEA 6040 CZK
SIAL213810-10G
Diethylcyanamide, Sigma-Aldrich®
Diethylcyanamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00001769
CAS číslo: 617-83-4
EINECS: 210-532-7