Tisk…
N-Ethyl-N-(3-sulphopropyl)-M-anisidine sodium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFAE3013-500MGEA 0 CZK
SAFSE3013-500MG SAFAE3013-500MG
N-Ethyl-N-(3-sulphopropyl)-M-anisidine sodium, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-N-(3-sulphopropyl)-M-anisidine sodium
Vzorec: C₁₂H₁₈NNaO₄S
MDL Number: MFCD00083320
CAS číslo: 82611-88-9