Tisk…
Acetone azine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL273155-25GEA 0 CZK
SIAL273155-25G
Acetone azine, Sigma-Aldrich®
Acetone azine
Vzorec: C₆H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00015645
CAS číslo: 627-70-3
EINECS: 211-009-6
UN: 1992
ADR: 3,III