Tisk…
Methanesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A10885.09EA 800 CZK
A10885.09 A10885.36 A10885.18 A10885.30
Methanesulphonamide ≥98%
Methanesulphonamide
Vzorec: CH₅NO₂S
Bod tání: 87…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007940
CAS číslo: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6