Tisk…
Methanesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL64275-50GEA 7370 CZK
SIAL64275-50G SIAL64275-10G
Methanesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonamide
Vzorec: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
MDL Number: MFCD00007940
CAS číslo: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6