Tisk…
1-Heptylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H51173.APEA 7450 CZK
H51173.AP
1-Heptylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
1-Heptylmagnesium chloride
Vzorec: C₇H₁₅ClMg
MW: 158,95
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553268
CAS číslo: 42092-01-3
UN: 2924
ADR: 3,II