Tisk…
1-Hexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H51167.APEA 6390 CZK
H51167.AP H51167.AE
1-Hexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
1-Hexylmagnesium chloride
Vzorec: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798087
CAS číslo: 44767-62-6
UN: 2924
ADR: 3,II