Tisk…
1-Octylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA324566-100MLEA 0 CZK
SAFA324566-100ML SAFA324566-800ML
1-Octylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Octylmagnesium chloride
Vzorec: C₈H₁₇ClMg
CAS číslo: 38841-98-4
EINECS: 254-147-2
UN: 2924
ADR: 3,II