Tisk…
1-Pentylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H51175.APEA 7760 CZK
H51175.AP H51175.AE
1-Pentylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
1-Pentylmagnesium chloride
Vzorec: C₅H₁₁ClMg
MW: 130,9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672089
CAS číslo: 6393-56-2
UN: 2924
ADR: 3,II