Tisk…
1-Pentylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA469033-100GEA 0 CZK
SAFA469033-100G
1-Pentylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Pentylmagnesium chloride
Vzorec: C₅H₁₁ClMg
MDL Number: MFCD00672089
CAS číslo: 6393-56-2
UN: 2924
ADR: 3,II