Tisk…
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Varování
TCIAB3459-5GEA 9920 CZK
TCIAB3459-5G TCIAB3459-1G
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Vzorec: C₁₄H₁₂BrN
MDL Number: MFCD00092392
CAS číslo: 57102-97-3
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/20/28934820.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C