Tisk…
9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
Varování
TCIAM0960-5GEA 4340 CZK
TCIAM0960-5G TCIAM0960-25G
9-Methylcarbazole ≥99.0% (by GC)
9-Methylcarbazole
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,2331 g/mol
Bod varu: 195°C
MDL Number: MFCD00013431
CAS číslo: 1484-12-4
EINECS: 216-054-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/31/28974531.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C