Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33861.06EA
2350
CZK
H33861.06
H33861.03
H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₉H₁₉BO₂ MW: 170,06 g/mol Bod varu: 115 °C (60 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663856 CAS číslo: 76347-13-2 |