Tisk…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A18924.18EA 694 CZK
A18924.18 A18924.30 A18924.0B
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.)
Hustota: 1,10
MDL Number: MFCD00007522
CAS číslo: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III