Tisk…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18667.0100EA 985 CZK
8.18667.0100 8.18667.9025 8.18667.9999 8.18667.0500
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007522
CAS číslo: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 190 °C
Molar Mass 207.25 g/mol
Flash Point 300 °C
Density 1.36 g/cm3 (20.0 °C)