Tisk…
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H25930.06EA 5470 CZK
H25930.06 H25930.03
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₉BF₃K
MW: 212,06 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09039257
CAS číslo: 329976-74-1
EINECS: 000-000-0