Tisk…
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA573450-1GEA 0 CZK
SAFA573450-1G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD00995843
CAS číslo: 117391-50-1