Tisk…
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0023.05EA 17180 CZK
PROOMM0023.05
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Vzorec: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD00018905
CAS číslo: 4016-85-7
EINECS: 223-678-1