Tisk…
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL561177-5GEA 0 CZK
SIAL561177-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Vzorec: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD00018905
CAS číslo: 4016-85-7
EINECS: 223-678-1