2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL561177-5GEA
0
CZK
SIAL561177-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Vzorec:
C₁₅H₁₁Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD00018905 CAS číslo: 4016-85-7 EINECS: 223-678-1 |