Tisk…
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
L12880.06EA 1820 CZK
L12880.06
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
Bod tání: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00082745
CAS číslo: 78433-88-2