Tisk…
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Alfa Aesar
L19796.03EA 2710 CZK
L19796.03 L19796.MD
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Bod tání: ∼ 223 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD01871299
CAS číslo: 68208-20-8