Tisk…
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19797.MDEA 1400 CZK
L19797.MD L19797.03
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64
Bod tání: ∼ 217 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00463160
CAS číslo: 68208-21-9