Tisk…
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
ACRO334330010EA 2420 CZK
ACRO334330010 ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126370
CAS číslo: 19947-39-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %