Tisk…
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Alfa Aesar
L19798.06EA 6660 CZK
L19798.06 L19798.MD L19798.03
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Bod tání: 214…216 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00126370
CAS číslo: 19947-39-8
EINECS: 000-000-0